4-Bromo-1-phenyl-1H-pyrazole 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR3297-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3297-1G APOSOR3297-5G APOSOR3297-10G
4-Bromo-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0693 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234505
Núm. CAS: 15115-52-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR