2-Cyclohexylideneacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR32888-1GEA 161 EUR
APOSOR32888-1G
2-Cyclohexylideneacetic acid 95%
2-Cyclohexylideneacetic acid
Formula: C₈H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01815140
Núm. CAS: 1552-91-6