3-Iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR322575-1GEA 53.9 EUR
APOSOR322575-1G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
MW: 193,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022324
Núm. CAS: 4522-35-4