2-Bromoethyl phenyl sulphide
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR322375-5GEA 82.9 EUR
APOSOR322375-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040826
Núm. CAS: 4837-01-8