2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR322373-500MGEA 164 EUR
APOSOR322373-500MG
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Formula: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,45
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663520
Núm. CAS: 544671-78-5