2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR322350-10GEA 155 EUR
APOSOR322350-10G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191449
Núm. CAS: 22042-72-4