3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR322340-50GEA
0
EUR
APOSOR322340-50G
APOSOR322340-10G
APOSOR322340-250G
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol 98%
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Formula:
C5H13NO2 MW: 119,1622 g/mol Pto. Ebullición: 216…217 °C Densidad: 1,004 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004714 Núm. CAS: 623-57-4 UN: 3267 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...