3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR322192-5GEA 98.9 EUR
APOSOR322192-5G APOSOR322192-10G APOSOR322192-25G
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Formula: C₈H₄O₄
Pto. de fusión: 199…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011557
Núm. CAS: 37418-88-5