3-Methyl-2-butyl isothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR322141-1GEA 139 EUR
APOSOR322141-1G
3-Methyl-2-butyl isothiocyanate
3-Methyl-2-butyl isothiocyanate
Formula: C₆H₁₁NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060388
Núm. CAS: 201224-92-2