1-Methylimidazole-2-carbaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR322067-1GEA 56.8 EUR
APOSOR322067-1G
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321308
Núm. CAS: 13750-81-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR