3-Formyl-6-isopropylchromone
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR322063-500MGEA 125 EUR
APOSOR322063-500MG
3-Formyl-6-isopropylchromone
3-Formyl-6-isopropylchromone
Formula: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2326 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192183
Núm. CAS: 49619-58-1