1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR322042-5GEA 125 EUR
APOSOR322042-5G
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001219
Núm. CAS: 1758-68-5