4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR32016-5GEA 118 EUR
APOSOR32016-5G APOSOR32016-100G
4'-Methoxyacetoacetanilide 95%
4'-Methoxyacetoacetanilide
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,2300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008783
Núm. CAS: 5437-98-9