N-Boc-L-phenylalaninol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR316043-100GEA 135 EUR
APOSOR316043-100G
N-Boc-L-phenylalaninol
N-Boc-L-phenylalaninol
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076976
Núm. CAS: 66605-57-0