Cyclohexyldiphenylphosphine
APOSOR315482-1GEA 0 EUR
APOSOR315482-1G APOSOR315482-5G APOSOR315482-25G
Cyclohexyldiphenylphosphine
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formula: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Pto. de fusión: 53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046360
Núm. CAS: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2