Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR315322-25GEA
72.7
EUR
APOSOR315322-25G
APOSOR315322-100G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195,1700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03618407 Núm. CAS: 62621-09-4 |