(S)-(-)-Dimetilmalato 98%

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR315283-100GEA 85.8 EUR
APOSOR315283-100G
(S)-(-)-Dimetilmalato 98%
(S)-(-)-Dimetilmalato
Formula: C₆H₁₀O₅
MW: 162,1406 g/mol
Pto. Ebullición: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066215
Núm. CAS: 617-55-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR