Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether 98%
Atención
APOSOR315270-100GEA 0 EUR
APOSOR315270-100G APOSOR315270-25G
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether 98%
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Densidad: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068409
Núm. CAS: 14618-80-5