Methyl-3-methylpicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR315203-25GEA
84.4
EUR
APOSOR315203-25G
Methyl-3-methylpicolinate 98%
Methyl-3-methylpicolinate
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,1600 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03789583 Núm. CAS: 59718-84-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...