N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR3150T-250MGEA 0 EUR
APOSOR3150T-250MG APOSOR3150T-100MG
N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide
N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide

A sulfhydryl reactive biotinylaton reagent.

Formula: C₁₇H₂₄N₄O₂S₃
MW: 412,59 g/mol
Pto. de fusión: 177…183 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01320375
Núm. CAS: 112247-65-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR