Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR315005-100GEA
94.5
EUR
APOSOR315005-100G
APOSOR315005-5G
APOSOR315005-25G
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798429 Núm. CAS: 52950-18-2 |