1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
APOSOR310989-5GEA 0 EUR
APOSOR310989-5G APOSOR310989-25G
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Formula: C₁₅H₁₇BO₂
MW: 240,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318167
Núm. CAS: 22871-77-8