4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR310403-1GEA
68.4
EUR
APOSOR310403-1G
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₅H₂₁BO₄ MW: 276,1358 g/mol Pto. de fusión: 41…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09997797 Núm. CAS: 454185-98-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...