4-Formyl-2-picoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR310148-5GEA 483 EUR
APOSOR310148-250MG APOSOR310148-5G APOSOR310148-1G
4-Formyl-2-picoline 95%
4-Formyl-2-picoline
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,1400 g/mol
Pto. Ebullición: 53…54 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410683
Núm. CAS: 63875-01-4