Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR309348-1GEA
61.1
EUR
APOSOR309348-1G
APOSOR309348-5G
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₀ClNO₂ MW: 235,67 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173407 Núm. CAS: 13720-94-0 |