1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR308057-1GEA 764 EUR
APOSOR308057-1G
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15071446
Núm. CAS: 1313738-64-5