6-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Atención
APOSOR307506-1GEA 0 EUR
APOSOR307506-1G APOSOR307506-25G APOSOR307506-5G
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
6-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08703169
Núm. CAS: 1810-66-8