(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR307102-25GEA 101 EUR
APOSOR307102-25G
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 95+%
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179173
Núm. CAS: 163438-09-3