1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR30648-100GEA 0 EUR
APOSOR30648-100G APOSOR30648-25G APOSOR30648-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 90%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094488
Núm. CAS: 123855-51-6