2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR30614-1GEA 52.4 EUR
APOSOR30614-1G APOSOR30614-5G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₁₉BO₂
MW: 254,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663868
Núm. CAS: 256652-04-7