4-Methoxy-2-methylpyridine

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR305550-1GEA 59.7 EUR
APOSOR305550-1G
4-Methoxy-2-methylpyridine
4-Methoxy-2-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06253892
Núm. CAS: 24103-75-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR