(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR30516-25GEA
219
EUR
APOSOR30516-25G
APOSOR30516-100G
APOSOR30516-5G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₁ClN₂O MW: 174,6280 g/mol Pto. de fusión: 155 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00035456 Núm. CAS: 6971-45-5 EINECS: 230-199-1 |