3-Methoxypyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR304308-5GEA
112
EUR
APOSOR304308-5G
3-Methoxypyridazine 97%
3-Methoxypyridazine
Formula:
C₅H₆N₂O MW: 110,1139 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234098 Núm. CAS: 19064-65-4 |