2,3-Dichloroisonicotinamide

APOSOR303828-500MGEA 0 EUR
APOSOR303828-500MG APOSOR303828-1G
2,3-Dichloroisonicotinamide
2,3-Dichloroisonicotinamide
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193095
Núm. CAS: 1192263-98-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR