4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
|
Atención
|
APOSOR303782-1GEA
0
EUR
APOSOR303782-1G
APOSOR303782-500MG
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
Formula:
C₁₃H₁₃N₃O₂ MW: 243,2612 g/mol Pto. de fusión: 105…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08692047 Núm. CAS: 284462-37-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...