8-Quinolineboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR303463-5GEA 390 EUR
APOSOR303463-5G APOSOR303463-500MG APOSOR303463-1G
8-Quinolineboronic acid pinacol ester
8-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₁₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663894
Núm. CAS: 190788-62-6