4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR30261-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30261-1G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formula: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,2926 g/mol
Pto. Ebullición: 92…94 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022059
Núm. CAS: 19241-24-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III