1-(1-Boc-piperidino)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR302087-5GEA 147 EUR
APOSOR302087-5G APOSOR302087-100G APOSOR302087-25G
1-(1-Boc-piperidino)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-(1-Boc-piperidino)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₃₂BN₃O₄
Pto. de fusión: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112131
Núm. CAS: 877399-74-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR