3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Warning
OR30171-25G OR30171-5G
APOSOR30171-25GEA 0 EUR
APOSOR30171-25G APOSOR30171-5G
3-Chloro-2-methylbenzonitrile
3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 20…23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00045598
Núm. CAS: 54454-12-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III