5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR301240-25GEA
449
EUR
APOSOR301240-25G
APOSOR301240-5G
APOSOR301240-10G
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 203,00 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00496793 Núm. CAS: 37131-87-6 |