3-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR301161-5GEA 66.9 EUR
APOSOR301161-5G
3-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
3-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
Formula: C5H3ClN2O3
MW: 174,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015099
Núm. CAS: 22353-38-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR