3,5-Dichloropyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR301078-25GEA 288 EUR
APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G APOSOR301078-1G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,9781 g/mol
Pto. de fusión: 58…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10698048
Núm. CAS: 1837-55-4