2,4-Dichloro-5-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR301066-25GEA 270 EUR
APOSOR301066-25G APOSOR301066-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyridine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08704813
Núm. CAS: 56961-78-5