Methyl-6-bromo-1H-indazole-4-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR301047-5GEA 85.8 EUR
APOSOR301047-5G
Methyl-6-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-6-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781319
Núm. CAS: 885518-49-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR