3-Amino-5-methoxypyridine 97%
Atención
APOSOR301042-25GEA 0 EUR
APOSOR301042-25G APOSOR301042-5G APOSOR301042-1G
3-Amino-5-methoxypyridine 97%
3-Amino-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09701369
Núm. CAS: 64436-92-6