3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR300774-1GEA
246
EUR
APOSOR300774-1G
3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
3-Pyridyloxyacetic acid
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039772 Núm. CAS: 86649-57-2 |