Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR300724-5GEA 77.1 EUR
APOSOR300724-5G
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate 95%
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01099774
Núm. CAS: 4739-94-0