4-Chloroisoquinoline
APOSOR300106-500MGEA 0 EUR
APOSOR300106-500MG
4-Chloroisoquinoline
4-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163,6036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234490
Núm. CAS: 1532-91-8