4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
Atención
APOSOR29873-5GEA 205 EUR
APOSOR29873-5G APOSOR29873-1G
4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
Formula: C₅H₁₃N₃S
MW: 147,24 g/mol
Pto. de fusión: 139…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041304
Núm. CAS: 13431-39-5