5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR29756-1GEA
12.6
EUR
APOSOR29756-1G
APOSOR29756-5G
APOSOR29756-25G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Formula:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Pto. Ebullición: 216…217 °C Pto. de fusión: 83…87 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00038042 Núm. CAS: 3222-48-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |